Merck
733717
Sigma-Aldrich
3-(Methyl-d3-thio)propionaldehyde
98 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
3-(Methyl-d3-mercapto)propionaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CD3SCH2CH2CHO
Peso molecular:
107.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
95% (CP)
formulario
liquid
bp
165-166 °C (lit.)
densidad
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3/i1D3
Clave InChI
CLUWOWRTHNNBBU-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup