Merck
733318
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-fluoro-4-methylpyridine
95%
Sinónimos:
6-Fluoro-4-methylpyridin-3-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
57-62 °C
cadena SMILES
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
Clave InChI
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)