Merck
732699
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Sinónimos:
(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
paste
mp
186-192 °C
cadena SMILES
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)