Merck
571784
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl isocyanate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(H3CO)2C6H3CH2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
193.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.5330 (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(CN=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)10(5-9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
HDLWLDXVEAXTMM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup