Merck
732362
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) hydrogencarbonate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H14N4O6Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
296.58
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
169-174 °C
cadena SMILES
N.N.N.N.OC(=O)O[Pd]OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)