Merck
732222
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carboxamide
97%
Sinónimos:
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
206.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
150-155 °C
cadena SMILES
NC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H4BrNOS/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H2,7,8)
Clave InChI
BMZBDWPOBVGKSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brandon C Fillmore et al.
ACS omega, 5(36), 22914-22925 (2020-09-22)
A pathway to a range of diverse heterocycles was developed using a nucleophilic cyclization strategy. Lactams and ene-imines are accessed in a few steps from a common precursor, and these moieties are further elaborated to directly provide pyrroles or pyridines