Merck
731366
Sigma-Aldrich
Diethylphosphine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H11P
Número de CAS:
Peso molecular:
90.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 731366, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
densidad
0.782 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCPCC
InChI
1S/C4H11P/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
VZZJVOCVAZHETD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Amanda Preske et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(5), 681-686 (2015-12-15)
The most common method of synthesizing colloidal quantum dots (QDs) relies on an increasing particle size through increasing reaction time. We demonstrate a synthesis where the QD size is programmable through the use of a secondary phosphine sulfide precursor. The