Merck
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H2Br2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
354.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
≥97%
formulario
solid
mp
165-169 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
Clave InChI
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable