Merck
73060
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzonitrile
≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
148.12
Beilstein:
638987
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder
mp
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
Clave InChI
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)