Merck
730157
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2BrClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
237.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
66-70 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H
Clave InChI
PTTQIUHVDDBART-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)