Merck
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
91,50 €
91,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
91,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
91,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.417
densidad
1.344 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
Clave InChI
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
91.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
33.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)