Merck
729248
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene
95%
Sinónimos:
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 2-Bromo-3-thiophenemethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
192.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.610
densidad
1.657 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
NCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H6BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H,3,7H2
Clave InChI
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)