72915
Sodium 3-nitrobenzoate
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-Nitrobenzoic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4.Na/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?