Merck
71913
Sodium polytungstate
purum p.a., for the preparation of heavy liquid, ≥85% WO3 basis
Sinónimos:
Sodium metatungstate, hexa-Sodium tungstate (W12)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
3Na2WO4 · 9WO3 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
2986.01
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
412-770-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥85% WO3 basis
form
powder or crystals
quality
for the preparation of heavy liquid
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
pH
3 (20 °C)
density
3.1 g/cm3 at 20 °C (saturated aqueous solution)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.39O.12W/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
InChI key
AZCSOJKJFMWYCX-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium polytungstate (SPT) is widely used to produce heavy liquid for sink /float analysis (gravity separation) and density gradient centrifugation due to its very high solubility in water.
Other Notes
A new medium for density-gradient centrifugation, the density can be adjusted to up to 3.1 g/mlcitationcitation
A new medium for density-gradient centrifugation, the density can be adjusted to up to 3.1 g/ml
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)