Merck
728543
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol tert-butyldimethylsilyl ether
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-(−)-α,α-Diphenylprolinol tert-butyldimethylsilyl ether, (S)-2-[(tert-Butyldimethylsiloxy)diphenylmethyl]pyrrolidine
Seleccione un Tamaño
1 G
454,00 €
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
454,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H33NOSi
Número de CAS:
Peso molecular:
367.60
Beilstein:
10368174
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H33NOSi/c1-22(2,3)26(4,5)25-23(21-17-12-18-24-21,19-13-8-6-9-14-19)20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,21,24H,12,17-18H2,1-5H3/t21-/m0/s1
Clave InChI
YJFSFDYMOMREQP-NRFANRHFSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)