677191
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidine methanol trimethylsilyl ether
96%
Sinónimos:
(2R)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (R)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, (R)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
Seleccione un Tamaño
82,60 €
Precio de catálogo118,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
82,60 €
Precio de catálogo118,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +52±5°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.5509
densidad
1.0459 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1
Clave InChI
RSUHWMSTWSSNOW-LJQANCHMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Glycofused tricyclic derivatives, which are used in the development of amyloid β-peptide diagnostic tools.[2]
- Cyclohexene carbaldehyde derivatives by reacting benzoylnitromethane with aliphatic enals.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)