Merck
727989
Sigma-Aldrich
Ethyldimethylpropylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
451,00 €
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
451,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18F6N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
396.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
impurezas
≤1.0% water
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CCC[N+](C)(C)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-7-8(3,4)6-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
FKXJTTMLNYZAOH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ethyldimethylpropylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid with high dielectrical permittivity, ionic conductivity and low viscosity.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Confinement of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate in metallic silver
Neouze, Marie-Alexandra, and Marco Litschauer
The Journal of Physical Chemistry, 112.51, 16721-16725 (2008)
Parametrization of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/nitrate ionic liquid for the GROMOS force field
Micaelo, Nuno M., Antonio M. Baptista, and Claudio M. Soares
Analytical Chemistry, 110.29, 14444-14451 (2006)
Thermochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate
Strechan, A. A., et al.
Electrochimica Acta, 474.1, 25-31 (2008)
Density and viscosity of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate with ethanol, 1-propanol, or 1-butanol at several temperatures
Mokhtarani, Babak, et al.
Analytical Chemistry, 41.12, 1432-1438 (2009)
Electrical double layer capacitors with sucrose derived carbon electrodes in ionic liquid electrolytes.
Wei L and Yushin G.
Journal of Power Sources, 196(8), 4072-4079 (2011)