Merck
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-Benzylidene-D-threitol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane-4-methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
134,40 €
134,40 €
Precio de catálogo192,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
134,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
134,40 €
Precio de catálogo192,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
Clave InChI
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)