Merck
723711
Sigma-Aldrich
5-Benzofurazanboronic acid MIDA ester
Sinónimos:
2-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl-5-boronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BN3O5
Peso molecular:
275.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
mp
258-263 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
Clave InChI
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)