571350
1-Phenylvinylboronic acid
95%
Sinónimos:
α-Methylene-α-tolueneboronic acid, α-Phenyl vinylboronic acid, (1-Phenylethenyl)boronic acid, Styrene α-boronic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
mp
125 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
Clave InChI
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Halogenation of alkynes for preparation of enol esters
- Liebeskind-Srogl cross-coupling
- Homocoupling of arylboronic acids for synthesis of biaryls
- Iterative cross-coupling of boronate building blocks
- Enantioselective hydrogenation of hydroxyphenyl styrenes
- Samarium diiodide-mediated cyclization for synthesis of substituted benzannulated cyclooctanol derivatives
- Suzuki-Miyaura cross-coupling for synthesis of C-6-substituted uridine phosphonates
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable