Merck
244503
Sigma-Aldrich
4-Methylsalicylic acid
99%
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Cresotic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
17,99 €
100 G
83,30 €
17,99 €
Precio de catálogo25,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
17,99 €
100 G
83,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
17,99 €
Precio de catálogo25,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
173-177 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complex with 4-methylsalicylic acid (Msal) was synthesized and characterized[1].
Aplicación
4-Methylsalicylic acid was used to inhibit the medium chain acyl-CoA synthetase[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiao-xia Guo et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 30(1), 170-173 (2010-03-23)
New heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complexes (ppy)2 Ir(LX) (ppy==2-phenylpyridine, LX==Sal (salicylic acid), Msal (4-methylsalicylic acid), FSal(4-trifluoro methyl salicylic acid)) was synthesized and characterized. The molecular structure, photophysical properties and thermal stability were tested and analyzed. The results show that the absorption
F Kasuya et al.
Biochemical pharmacology, 52(10), 1643-1646 (1996-11-22)
Molecular characteristics of carboxylic acids were investigated for the ability to inhibit a purified medium chain acyl-CoA synthetase, using hexanoic acid as a substrate. Salicylic acid, 4-methylsalicylic acid, 2-hydroxynaphtoic acid, and 2-hydroxyoctanoic acid, which do not act as substrates for