Merck
722596
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Chloro-4-iodonicotinaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
178,00 €
178,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
178,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClINO
Número de CAS:
Peso molecular:
267.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
178,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
87-92 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
iodo
cadena SMILES
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
Clave InChI
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)