Merck
722200
Sigma-Aldrich
2-(Benzylamino)benzoic acid
96%
Sinónimos:
N-Benzylanthranilic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
172-177 °C
grupo funcional
amine
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
Clave InChI
JGQKORRBYIBYOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)