604879
L-Phenyl-13C6-alanine
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
99% (CP)
formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable