Merck
720569
Sigma-Aldrich
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Sinónimos:
4-(2-Carboxy-(E)-ethenyl)benzeneboronic acid, 4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
109,20 €
109,20 €
Precio de catálogo156,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
109,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
191.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
109,20 €
Precio de catálogo156,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mp
187-193 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
Clave InChI
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of nickel thiocyanate pyridylphenylpropenate polymeric complex
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)