Documentos clave
720399
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
0.02 M
11-13% in water
21-23% in pyridine
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
65-66% in tetrahydropyran
color
clear brown to dark brown-red
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)