719986
(1,5-Cyclooctadiene)bis(trimethylsilylmethyl)palladium(II)
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
52-62 °C
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CC=CCCC=C1.C[Si](C)(C)C[Pd]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12.2C4H11Si.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-5(2,3)4;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2,2-4H3;/b2-1-,8-7-;;;
Clave InChI
OOUJKOJUEUVIOB-PHFPKPIQSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)