Merck
719013
Sigma-Aldrich
(Piperidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13BF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
166.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
134-149 °C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12BF3N/c8-7(9,10)6-11-4-2-1-3-5-11/h1-6H2/q-1/p+1
Clave InChI
PFMNVTAJBBIDDU-UHFFFAOYSA-O
Aplicación
(Piperidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate can be used as a reagent in the palladium-catalyzed Suzuki-cross coupling reaction with aryl and heteroaryl halides/mesylates to prepare methylpiperidinyl derivatives.[1][2]
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling and cross coupling with mesylated phenol derivatives
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reinvestigation of aminomethyltrifluoroborates and their application in Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions
Raushel J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(8), 2762-2769 (2011)
Cross-coupling of mesylated phenol derivatives with potassium ammonio-and amidomethyltrifluoroborates
Molander GA and Beaumard F
Organic Letters, 13(5), 1242-1245 (2011)
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.