715174
Copper(I) 3-methylsalicylate
Sinónimos:
CuMeSal, [2-(Hydroxy-κO)-3-methylbenzoato-κO]copper
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
290-292 °C
cadena SMILES
[Cu+].Cc1cccc(C([O-])=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Carbon-carbon bond formation
- Oxidative arylthiation
- Reductive cross-coupling
- Oxidation reactions
- Reductive amination
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable