Merck
714933
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzyl alcohol
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
54,80 €
54,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
54,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
54,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.566
densidad
1.274 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
COc1ccc(CO)cc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
TZHJVLGDHRXGDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)