714844
4-(Dimethylamino)pyridine solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
DMAP solution
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
concentración
0.5 M in THF
índice de refracción
n20/D 1.417
densidad
0.884 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?