Merck
714267
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-4-(methylthio)butanoic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinónimos:
(S)-2-Azido-4-(methylmercapto)butyric acid cyclohexylammonium salt, L-Azidomethionin cyclohexylammonium salt, N3-Met-OH CHA salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N3O2S · C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
274.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98% (CE)
formulario
fibers
actividad óptica
[α]/D -115.0±3.0°, c = 1 in methanol
composición
carbon, 47.6-48.6%
nitrogen, 20.0-20.8%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.CSCC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2S/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-11-3-2-4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
Clave InChI
FRHPKUPOSMDXLD-VWMHFEHESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable