QBD11167
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®11-Maleimide
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>90%
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Características y beneficios
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₁₁-Maleimide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable