711187
5-Aminolevulinic acid-13C5, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Análisis
97% (CP)
formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mp
156 °C (dec.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clave InChI
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable