Merck
710539
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)nickel
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
273.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
densidad
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
Clave InChI
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phosphine ligand for cross coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)