Merck
510475
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)nickel(II)
97%
Sinónimos:
1,1′-Dimethylnickelocene
About This Item
Fórmula lineal:
Ni(C5H4CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
Clave InChI
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Nickel sandwich complexes
  • N-heterocyclic carbene complexes
  • Functionally substituted monocyclopentadienyl compounds
Características y beneficios
Volatile OMCVD precursor for the controlled growth of nickel nanoparticles on silicon substrates. Possible uses for metallic nickel nanoparticles embedded on silicon include the manufacture of high-density storage media 9. Nickel oxide thin films are generated via OMCVD in the presence of O2 or H2O2.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.