Merck
710032
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
239.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
210-215 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C11H18BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
SLUNFPHQHGXTCG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)