Merck
708747
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d3-sulfonyl chloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
118.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
mol peso
118.49 by atom % calculation
bp
60 °C/21 mmHg
densidad
1.531 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1D3
Clave InChI
QARBMVPHQWIHKH-KQORAOOSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)