Merck
707961
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® C833
95%
Sinónimos:
Dichloro(PCy3)[(tricyclohexylphosphoranyl)methylidene]Ru tetrafluoroborate, Dichloro(tricyclohexylphosphine)[(tricyclohexylphosphoranyl)methylidene]ruthenium(II) tetrafluoroborate, Piers 1st generation metathesis catalyst
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H67BCl2F4P2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
832.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
mp
203 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.Cl\[Ru](Cl)=C/[P+](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C19H34P.C18H33P.BF4.2ClH.Ru/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5;;;/h1,17-19H,2-16H2;16-18H,1-15H2;;2*1H;/q+1;;-1;;;+2/p-2
Clave InChI
YFCZUTDHPBTFQL-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Cationic 4-coordinate catalyst is considered “pre-activated” because no ligand dissociation is required for formation of the active catalytic species. Has reactivity profile similar to Grubbs Catalyst® 1st Generation but is active at much lower temperatures (below 0 °C).
Información legal
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Romero, P. E.; Piers, W. E.; McDonald, R.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 6161-6161 (2004)
Kinetic and thermodynamic analysis of processes relevant to initiation of olefin metathesis by ruthenium phosphonium alkylidene catalysts.
Leitao EM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(8), 2784-2794 (2010)
Artículos
Alkyne metathesis has been a useful tool for C–C bond formation since the discovery of structurally well-defined metal alkylidynes by Schrock and coworkers.
Contenido relacionado
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.