Merck
707864
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester
Sinónimos:
1-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole, 1-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
44-49 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cn1cccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-6-8-13(9)5/h6-8H,1-5H3
Clave InChI
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Cu assisted Suzuki-Miyaura coupling reactions
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)