Merck
681334
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl chloride
Sinónimos:
2-Trimethylsilylethylsulfonyl chloride, SES-Cl
Seleccione un Tamaño
1 G
297,00 €
5 G
1030,00 €
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
297,00 €
5 G
1030,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH2CH2SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
200.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
índice de refracción
n20/D 1.4444
bp
146.8 °C/760 mmHg
densidad
1.059 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution for synthesis of nicotinamine and its analogs
  • Regioselective metal-free oxidative cyclization of sulfonamides
  • Annulation reactions
  • Tin-free radical carbonylation of alkylsulfonyl derivatives
  • Asymmetric aziridination
Reagent used for protection of an amino group as a SES-amide. The SES group can be conveniently removed by fluoride ion.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
70.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)