Merck
706442
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanoltrimethylsilyl ether solution
0.05 M in toluene
Sinónimos:
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, 0.05M solution in toluene, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H27NOSi
Número de CAS:
Peso molecular:
325.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
liquid
concentración
0.05 M in toluene
índice de refracción
n20/D 1.498
densidad
0.860 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
Clave InChI
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)