Merck
705616
Sigma-Aldrich
3-Methyluric acid-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinónimos:
3-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
Seleccione un Tamaño
2 MG
120,60 €
5 MG
1460,00 €
120,60 €
Precio de catálogo603,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 MG
120,60 €
5 MG
1460,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C2H615N3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
189.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
120,60 €
Precio de catálogo603,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom %
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13C]2=[13C]1[15NH]C(=O)N2
InChI
1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-5(12)8-3)4(11)9-6(10)13/h1H3,(H2,7,8,12)(H,9,11,13)/i2+1,3+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
Clave InChI
ODCYDGXXCHTFIR-BYSJPOJGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)