Merck
705179
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-amine
97%
Sinónimos:
(4H-Benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-yl)-diisopropyl-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 705179, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.505
densidad
1.020 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Clave InChI
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
62.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)