Merck
704989
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO13CO13CH213COOC(CH3)3
Peso molecular:
219.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
110-111 °C/22 mmHg
densidad
0.979 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3/i7+1,8+1,9+1
Clave InChI
CLPHAYNBNTVRDI-ULEDQSHZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)