860673P
Avanti
C18:1 Glucosyl Ceramide-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 860673P, powder
Sinónimos:
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine-d5
Seleccione un Tamaño
1120,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1120,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860673P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860673P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@]([C@](NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35
Clave InChI
MVGFIPNJBNBHNC-SAQOYJOSSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)