Merck
704938
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-2-bromo-N-phenylpropionamide
97%
Sinónimos:
2-Bromo-N-phenyl-N-(phenylmethyl)propanamide, N-Benzyl-2-bromo-propionanilide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
318.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
75-80 °C
grupo funcional
amide
bromo
phenyl
cadena SMILES
CC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16BrNO/c1-13(17)16(19)18(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
Clave InChI
SVPMVGLFGUEUOK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in Ni-pybox catalyzed asymmetric Negishi couplings.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christian Fischer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4594-4595 (2005-03-31)
A Ni/Pybox catalyst achieves the asymmetric cross-coupling of secondary alpha-bromo amides with organozinc reagents. The process tolerates a variety of functional groups and affords the desired product in good yield and in high enantiomeric excess.