Merck
703923
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3F2N
Número de CAS:
Peso molecular:
115.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444
densidad
1.256 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Fc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Clave InChI
WRXAZPPGFLETFR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
45.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7.2 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)