Merck
464856
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
97%
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-Boc-2-pyrrolidinone, N-tert-Butoxycarbonyl-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
185.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
100-105 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The kinetics of gas-phase elimination of 1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone has been investigated in a static system. The observed rate coefficient has been reported to be log k1(s-1) = (11.54 ± 0.29) -(140.8 ± 2.8)­kJmol-1 (2.303RT)-1.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Kinetics of elimination of several heterocyclic carbamates in the gas phase.
Brusco Y, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 15(12), 796-800 (2002)