Merck
70240
Sigma-Aldrich
Sodium 1,5-naphthalenedisulfonate dibasic
technical, ~85% (T)
Sinónimos:
1,5-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Seleccione un Tamaño
1 KG
134,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
134,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6Na2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
332.26
Beilstein:
3642373
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Ensayo
~85% (T)
Formulario
powder
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)